Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Packed GC columns, 2abc refinery column set | Avantor

Packed GC columns, 2abc refinery column set

Analytical controls configuration, 2,00 mm, 0,05 m
Artikelnr. REST88004-875
Anbieter:   Restek
Packed GC columns, 2abc refinery column set
Artikelnr. REST88004-875
Anbieter:  Restek
Packed GC columns, 2abc refinery column set

Analytical controls configuration, 2,00 mm, 0,05 m

Preis
302,22 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Special columns for unsaturated light hydrocarbons.

  • Faster separations of C1 to C4 hydrocarbons

When used in the proper valving system, it will elute C5+ hydrocarbons ahead of C1 through C4 hydrocarbons.

Spezifikationen
  • Ø int.:
    2,00 mm
  • Bezeichnung:
    Analytical controls configuration
  • Länge:
    0,05 m
  • Seq:
    03