AuftragsverfolgungKontakt
Containers, rectangular | Avantor
Containers, rectangular
29 L, 670×450×125 mm, Weiß, HDPE
Artikelnr. SEMA1298
Anbieter:   SEMADENI
Containers, rectangular
Artikelnr. SEMA1298
Anbieter:  SEMADENI
Containers, rectangular
29 L, 670×450×125 mm, Weiß, HDPE
Preis
66,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
HDPE or PP, white, stackable.
These are ideal containers with side handles and edge for gripping to handle solid samples. Containers over 225 mm height are not suitable for liquids.
Spezifikationen
  • Kapazität:
    29 L
  • Farbe:
    Weiß
  • Material:
    HDPE
  • B×T×H:
    670×450×125 mm