AuftragsverfolgungKontakt
Filternutsche
4000 ml, 179 mm, 3
Artikelnr. LENZ07195379
Anbieter:   Lenz Laborglas
Filternutsche
Artikelnr. LENZ07195379
Anbieter:  Lenz Laborglas
Filternutsche
Filternutsche
4000 ml, 179 mm, 3
Preis
485,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit integrierter, gesinterter Glasfilterscheibe.
Spezifikationen
  • Platte Ø:
    179 mm
  • Porosität:
    3
  • Kapazität:
    4000 ml
  • Seq:
    23