AuftragsverfolgungKontakt
D(+)-Mannose | Avantor
D(+)-Mannose
Glass bottle for solids, 100 g
Artikelnr. MOLE17575747-100G
Marketsource
Anbieter:   Molekula
D(+)-Mannose
Artikelnr. MOLE17575747-100G
Anbieter:  Molekula
Marketsource
CAS Nummer:  3458-28-4
D(+)-Mannose
Glass bottle for solids, 100 g
CAS Nummer:  3458-28-4
Preis
145,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyme:  (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
  • CAS Nummer:3458-28-4
  • Formel:C₆H₁₂O₆
  • MDL-Nummer:MFCD00064122
  • Molekulargewicht:180.16 g/mol
  • Merck-Index:13,05772
  • Siedepunkt:376 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:133 °C
  • Dichte:1,539 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:222-392-4
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    100 g