D(+)-Mannose
Glass bottle for solids, 500 g
Artikelnr. MOLE17575747-500G
Marketsource
Anbieter: Molekula
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
- CAS Nummer:3458-28-4
- Formel:C₆H₁₂O₆
- MDL-Nummer:MFCD00064122
- Molekulargewicht:180.16 g/mol
- Merck-Index:13,05772
- Siedepunkt:376 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:133 °C
- Dichte:1,539 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:222-392-4
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:500 g