AuftragsverfolgungKontakt
PIPES
Glass bottle for solids, 500 g
Artikelnr. MOLE37406078-500G
Marketsource
Anbieter:   Molekula
PIPES
Artikelnr. MOLE37406078-500G
Anbieter:  Molekula
Marketsource
CAS Nummer:  5625-37-6
PIPES
PIPES
Glass bottle for solids, 500 g
CAS Nummer:  5625-37-6
Preis
280,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulphonic acid), 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)diethanesulphonic acid, Piperazine-N,N'-bis-2-ethanesulphonic acid, 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(ethanesulphonic) acid
  • CAS Nummer:5625-37-6
  • Formel:C₈H₁₈N₂O₆S₂
  • MDL-Nummer:MFCD00006159
  • Molekulargewicht:302.37 g/mol
  • Merck-Index:12,07633
  • Siedepunkt:499 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:300 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:227-057-6
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    500 g