(±)-α-Bromphenylessigsäure
Glass bottle for solids, 100 g
Artikelnr. MOLE17945491-100G
Marketsource
Anbieter: Molekula
(±)-α-Bromphenylessigsäure
Artikelnr. MOLE17945491-100G
Anbieter: Molekula
Marketsource
CAS Nummer: 4870-65-9
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: α-Bromophenylacetic Acid, DL-α-Bromophenylacetic acid
- CAS Nummer:4870-65-9
- Formel:C₈H₇BrO₂
- MDL-Nummer:MFCD00004206
- Molekulargewicht:215.0440 g/mol
- EINECS:225-477-4
- UN:3261
- ADR:8,II
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:100 g



