AuftragsverfolgungKontakt
Heftpflaster, Salvequick
Salvequick Vliespflaster, Nachfüllpackung, inkl. 43 Pflaster (27 Stück 72×19 mm und 16 Stück 72×25 mm), geeignet für die Verwendung auf empfindlicher Haut dank geringerer Hauthaftung
Artikelnr. 118-0029
Anbieter:   ORKLA CARE
Heftpflaster, Salvequick
Artikelnr. 118-0029
Anbieter:  ORKLA CARE
Heftpflaster, Salvequick
Heftpflaster, Salvequick
Salvequick Vliespflaster, Nachfüllpackung, inkl. 43 Pflaster (27 Stück 72×19 mm und 16 Stück 72×25 mm), geeignet für die Verwendung auf empfindlicher Haut dank geringerer Hauthaftung
Preis
79,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 6 ST
Product Details & Documents
These plaster refills are available in different versions: Made from plastic or fabric, blue detectable and for sensitive skin.
  • In combination with dispenser: Complete, easy to use system
  • Plasters are always available, ready to use
  • Plasters are allergy-tested
  • Each adhesive bandage is individually wrapped and sterile
Detectable plasters are specially designed for use in the food industry. The plasters are detectable by most metal detectors used within the food industry. The blue colour also makes the plasters easy to see.
Sensitive plasters are white and made of polyurethane. They are water repellent and suitable for sensitive skin.
Documents
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Salvequick Vliespflaster, Nachfüllpackung, inkl. 43 Pflaster (27 Stück 72×19 mm und 16 Stück 72×25 mm), geeignet für die Verwendung auf empfindlicher Haut dank geringerer Hauthaftung
  • Seq:
    28