[EN]WASTE BAG 38L 0,12MM 1 * 25 ST
Catalog # SCAA95001143
Supplier: Essity
Frequently Bought Together
VWR®, Transferpipetten, Standard Line
Supplier: VWR Collection
Ethanol 96% (v/v), AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Supplier: VWR Chemicals
VWR®, Nitrilhandschuhe
Supplier: VWR Collection
VWR®, Kolben, runder Boden mit Normschliff
Supplier: VWR Collection
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Pasteur-Pipetten
Supplier: RATIOLAB
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - Microtubes
Supplier: EPPENDORF
VWR®, Transferpipetten, High Performance
Supplier: VWR Collection
Ethanol absolut ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Supplier: VWR Chemicals
Ethanol absolut ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM®, Gradienten-Qualität für die HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Supplier: VWR Chemicals
Ethanol absolut absolut ≥99,5% USP, Ph. Eur.
Supplier: VWR Chemicals
Multi-cation standard 2 for IC, TraceCERT®, Supelco®
Supplier: Merck