AuftragsverfolgungKontakt
Uridin | Avantor
Uridin
Glass bottle for solids, 10 g
Artikelnr. ROTH0714.2
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Uridin
Artikelnr. ROTH0714.2
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  58-96-8
Uridin
Glass bottle for solids, 10 g
CAS Nummer:  58-96-8
Preis
53,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 g
Product Details & Documents
Synonyme:  1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 1-β-D-Ribofuranosyluracil, Uracil-1-β-D-ribofuranoside
  • CAS Nummer:58-96-8
  • Formel:C₉H₁₂N₂O₆
  • MDL-Nummer:MFCD00006526
  • Molekulargewicht:244.20 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-407-5
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    10 g
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.