AuftragsverfolgungKontakt
Uridin
Uridin
Glass bottle for solids, 5 g
  ROTH0714.1
Marketsource
 :   Roth Carl
Uridin
  ROTH0714.1
 :  Roth Carl
Marketsource
 :  58-96-8
Uridin
Glass bottle for solids, 5 g
 :  58-96-8
31,10 €
1 * 5 g
 :  1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 1-β-D-Ribofuranosyluracil, Uracil-1-β-D-ribofuranoside
  •  :58-96-8
  •  :C₉H₁₂N₂O₆
  •  :MFCD00006526
  •  :244.20 g/mol
  •  :Raumtemperatur
  •  :200-407-5
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    5 g