AuftragsverfolgungKontakt
Propylenglycol
5 L
Artikelnr. ROTH0340.3
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Propylenglycol
Artikelnr. ROTH0340.3
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  57-55-6
Propylenglycol
Propylenglycol
5 L
CAS Nummer:  57-55-6
Preis
120,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 L
Product Details & Documents
Synonyme:  Propylene glycol, 1,2-Propanediol, (±)-1,2-Propylene glycol, 1,2-Dihydroxypropane, (±)-1,2-Dihydroxy propane
  • CAS Nummer:57-55-6
  • Formel:CH₃CH(OH)CH₂OH
  • MDL-Nummer:MFCD00064272
  • Molekulargewicht:76.1 g/mol
  • Merck-Index:13,07947
  • Siedepunkt:187,6 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:–59 °C
  • Dichte:1,04 g/cm³ (20 °C)
  • Blitzpunkt:99 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-338-0
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    5 L