Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Propylenglycol

Glasflasche, 2,5 L
Artikelnr. ROTH0340.2
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Propylenglycol
Artikelnr. ROTH0340.2
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  57-55-6
Propylenglycol
Propylenglycol

Glasflasche, 2,5 L

CAS Nummer:  57-55-6
Preis
67,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synonyme:  Propylene glycol, 1,2-Propanediol, (±)-1,2-Propylene glycol, 1,2-Dihydroxypropane, (±)-1,2-Dihydroxy propane
  • CAS Nummer:57-55-6
  • Formel:CH₃CH(OH)CH₂OH
  • MDL-Nummer:MFCD00064272
  • Molekulargewicht:76.1 g/mol
  • Merck-Index:13,07947
  • Siedepunkt:187,6 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:–59 °C
  • Dichte:1,04 g/cm³ (20 °C)
  • Blitzpunkt:99 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-338-0
Spezifikationen

Spezifikationen

  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    2,5 L

Spezifikationen

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.