AuftragsverfolgungKontakt
4-Methyl-2-pentanon
Glasflasche, 1 L
Artikelnr. ROTH0338.1
Entzündlich
Reizend
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
4-Methyl-2-pentanon
Artikelnr. ROTH0338.1
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  108-10-1
4-Methyl-2-pentanon
4-Methyl-2-pentanon
Glasflasche, 1 L
CAS Nummer:  108-10-1
Preis
134,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonyme:  Methyl iso-Butyl Ketone, Isobutyl Methyl Ketone, Methyl Isobutyl Ketone, MIK
  • CAS Nummer:108-10-1
  • Formel:(CH₃)₂CHCH₂COCH₃
  • MDL-Nummer:MFCD00008938
  • Molekulargewicht:100.16 g/mol
  • Merck-Index:13,05227
  • Siedepunkt:117,4 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:–84 °C
  • Dichte:0,801 g/cm³ (20 °C)
  • Blitzpunkt:16 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-550-1
  • UN:1245
  • ADR:3,II
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 L
Spezifikationen