Paraformaldehyd
5 kg
ROTH0335.4
Marketsource
: Polyoxymethylene
- :30525-89-4
- :(CH₂O)n
- :MFCD00133991
- :13,07096
- :135…136 °C (13 mmHg)
- :123 °C
- :1,46 g/cm³ (20 °C)
- :70 °C
- :Raumtemperatur
- :2213
- :4.1,III
- VE:5 kg