AuftragsverfolgungKontakt
Paraformaldehyd | Avantor
Paraformaldehyd
Glass bottle for solids, 1 kg
Artikelnr. ROTH0335.3
Entzündlich
Gesundheit
Reizend
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Paraformaldehyd
Artikelnr. ROTH0335.3
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  30525-89-4
Paraformaldehyd
Glass bottle for solids, 1 kg
CAS Nummer:  30525-89-4
Preis
39,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Polyoxymethylene
  • CAS Nummer:30525-89-4
  • Formel:(CH₂O)n
  • MDL-Nummer:MFCD00133991
  • Merck-Index:13,07096
  • Siedepunkt:135…136 °C (13 mmHg)
  • Schmelzpunkt:123 °C
  • Dichte:1,46 g/cm³ (20 °C)
  • Blitzpunkt:70 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • UN:2213
  • ADR:4.1,III
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    1 kg