AuftragsverfolgungKontakt
Toluol
Toluol
Kunststoffflasche, 10 L
Catalog # ROTH9558.2
Flammable
Health
Irritant
Marketsource
Supplier:   Roth Carl
Toluol
Catalog # ROTH9558.2
Supplier:  Roth Carl
Marketsource
CAS Number:  108-88-3
Toluol
Toluol
Kunststoffflasche, 10 L
CAS Number:  108-88-3
Price
145,00 €
Log in for availability
1 * 10 L
Product Details & Documents
Synonyms:  Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval
  • CAS Number:108-88-3
  • Formula:C₆H₅CH₃
  • MDL Number:MFCD00008512
  • Molecular Weight:92.14 g/mol
  • Merck Index:13,09607
  • Boiling Pt:110,6 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:–95 °C
  • Density:0,867 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:4 °C
  • Storage Temperature:Raumtemperatur
  • EINECS:203-625-9
  • UN:1294
  • ADR:3,II
  • REACH:05-2114615130-69
Specifications
Specifications
  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • VE:
    10 L