AuftragsverfolgungKontakt
Toluol
Glasflasche, 1 L
Artikelnr. ROTH9558.1
Entzündlich
Gesundheit
Reizend
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Toluol
Artikelnr. ROTH9558.1
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  108-88-3
Toluol
Toluol
Glasflasche, 1 L
CAS Nummer:  108-88-3
Preis
33,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonyme:  Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval
  • CAS Nummer:108-88-3
  • Formel:C₆H₅CH₃
  • MDL-Nummer:MFCD00008512
  • Molekulargewicht:92.14 g/mol
  • Merck-Index:13,09607
  • Siedepunkt:110,6 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:–95 °C
  • Dichte:0,867 g/cm³ (20 °C)
  • Blitzpunkt:4 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-625-9
  • UN:1294
  • ADR:3,II
  • REACH:05-2114615130-69
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 L
Spezifikationen