Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Kieselgel

Glasflasche für Feststoffe, 1 kg
Artikelnr. ROTH9376.1
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Kieselgel
Artikelnr. ROTH9376.1
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  63231-67-4
Kieselgel

Glasflasche für Feststoffe, 1 kg

CAS Nummer:  63231-67-4
Preis
47,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:63231-67-4
  • Formel:SiO₂
  • MDL-Nummer:MFCD00011232
  • Molekulargewicht:60.08 g/mol
  • Siedepunkt:2230 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:1710 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • REACH:01-2119379499-16
Spezifikationen

Spezifikationen

  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    1 kg

Spezifikationen