Aceton
5 L
Artikelnr. ROTH9372.6
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
- CAS Nummer:67-64-1
- Formel:CH₃COCH₃
- MDL-Nummer:MFCD00008765
- Molekulargewicht:58.08 g/mol
- Merck-Index:13,00067
- Siedepunkt:56,2 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:–95,4 °C
- Dichte:0,792 g/cm³ (20 °C)
- Blitzpunkt:<–20 °C (geschlossener Tiegel)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-662-2
- UN:1090
- ADR:3,II
- REACH:01-2119471330-49
Spezifikationen
Spezifikationen
- VE:5 L