AuftragsverfolgungKontakt
Aceton | Avantor
Aceton
Glasflasche, 2,5 L
Artikelnr. ROTH9372.2
Entzündlich
Reizend
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Aceton
Artikelnr. ROTH9372.2
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  67-64-1
Aceton
Aceton
Glasflasche, 2,5 L
CAS Nummer:  67-64-1
Preis
75,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synonyme:  2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
  • CAS Nummer:67-64-1
  • Formel:CH₃COCH₃
  • MDL-Nummer:MFCD00008765
  • Molekulargewicht:58.08 g/mol
  • Merck-Index:13,00067
  • Siedepunkt:56,2 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:–95,4 °C
  • Dichte:0,792 g/cm³ (20 °C)
  • Blitzpunkt:<–20 °C (geschlossener Tiegel)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-662-2
  • UN:1090
  • ADR:3,II
  • REACH:01-2119471330-49
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    2,5 L
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.