AuftragsverfolgungKontakt
Schwefel
5 kg
  ROTH9304.2
Marketsource
 :   Roth Carl
Schwefel
  ROTH9304.2
 :  Roth Carl
Marketsource
 :  7704-34-9
Schwefel
5 kg
 :  7704-34-9
72,20 €
1 * 5 kg
  •  :7704-34-9
  •  :S
  •  :MFCD00085316
  •  :32.07 g/mol
  •  :13,09059
  •  :445 °C (1013 hPa)
  •  :113…119 °C
  •  :2,36 g/cm³ (20 °C)
  •  :168 °C
  •  :Raumtemperatur
  •  :231-722-6
  •  :1350
  •  :4.1,III
  • VE:
    5 kg