AuftragsverfolgungKontakt
Kolophonium | Avantor
Kolophonium
5 kg
Artikelnr. ROTH9051.2
Reizend
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Kolophonium
Artikelnr. ROTH9051.2
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  8050-09-7
Kolophonium
5 kg
CAS Nummer:  8050-09-7
Preis
176,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Rosin, gum, Rosin, Gum rosin
  • CAS Nummer:8050-09-7
  • MDL-Nummer:MFCD00132205
  • Schmelzpunkt:75…81 °C
  • Dichte:1,1 g/cm³ (20 °C)
  • Blitzpunkt:188 °C
  • EINECS:232-475-7
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    5 kg