AuftragsverfolgungKontakt
Acetonitril | Avantor
Acetonitril
5 L
Artikelnr. ROTH8824.3
Entzündlich
Reizend
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Acetonitril
Artikelnr. ROTH8824.3
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  75-05-8
Acetonitril
Acetonitril
5 L
CAS Nummer:  75-05-8
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 L
Product Details & Documents
Synonyme:  Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
  • CAS Nummer:75-05-8
  • Formel:H₃CCN
  • MDL-Nummer:MFCD00001878
  • Molekulargewicht:41.05 g/mol
  • Merck-Index:13,00071
  • Siedepunkt:81,6 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:–45,7 °C
  • Dichte:0,782 g/cm³ (20 °C)
  • Blitzpunkt:2 °C (geschlossener Tiegel)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-835-2
  • UN:1648
  • ADR:3,II
  • REACH:01-2119471307-38
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    5 L