AuftragsverfolgungKontakt
Silber
Glass bottle for solids, 100 g
Artikelnr. ROTH8821.2
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Silber
Artikelnr. ROTH8821.2
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  7440-22-4
Silber
Glass bottle for solids, 100 g
CAS Nummer:  7440-22-4
Preis
736,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:7440-22-4
  • Formel:Ag
  • MDL-Nummer:MFCD00003397
  • Molekulargewicht:107.87 g/mol
  • Merck-Index:12,08647
  • Siedepunkt:2212 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:962 °C
  • Dichte:10,5 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:231-131-3
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    100 g
Spezifikationen