Silber
Glass bottle for solids, 25 g
Artikelnr. ROTH8821.1
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Springe zu:
Product Details & Documents
- CAS Nummer:7440-22-4
- Formel:Ag
- MDL-Nummer:MFCD00003397
- Molekulargewicht:107.87 g/mol
- Merck-Index:12,08647
- Siedepunkt:2212 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:962 °C
- Dichte:10,5 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:231-131-3
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:25 g



