Kaliumhydrogensulfat
Glass bottle for solids, 2,5 kg
Artikelnr. ROTHX989.3
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: Potassium bisulphate
- CAS Nummer:7646-93-7
- Formel:KHSO₄
- MDL-Nummer:MFCD00011404
- Molekulargewicht:136.17 g/mol
- Merck-Index:13,07695
- Schmelzpunkt:214 °C
- Dichte:2,32 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:231-594-1
- UN:2509
- ADR:8,II
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:2,5 kg