Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Kaliumhydrogensulfat | Avantor

Kaliumhydrogensulfat

Glass bottle for solids, 1 kg
Artikelnr. ROTHX989.2
Ätzend
Reizend
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Kaliumhydrogensulfat
Artikelnr. ROTHX989.2
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  7646-93-7
Kaliumhydrogensulfat

Glass bottle for solids, 1 kg

CAS Nummer:  7646-93-7
Preis
51,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Potassium bisulphate
  • CAS Nummer:7646-93-7
  • Formel:KHSO₄
  • MDL-Nummer:MFCD00011404
  • Molekulargewicht:136.17 g/mol
  • Merck-Index:13,07695
  • Schmelzpunkt:214 °C
  • Dichte:2,32 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:231-594-1
  • UN:2509
  • ADR:8,II
Spezifikationen

Spezifikationen

  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    1 kg

Spezifikationen

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.