Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Natriumiodid

Glass bottle for solids, 1 kg
Artikelnr. ROTH8783.2
Umwelt
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Natriumiodid
Artikelnr. ROTH8783.2
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  7681-82-5
Natriumiodid

Glass bottle for solids, 1 kg

CAS Nummer:  7681-82-5
Preis
352,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
  • CAS Nummer:7681-82-5
  • Formel:NaI
  • MDL-Nummer:MFCD00003532
  • Molekulargewicht:149.89 g/mol
  • Merck-Index:13,08705
  • Siedepunkt:1300 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:662 °C
  • Dichte:3,67 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:231-679-3
  • UN:3077
  • ADR:9,III
Spezifikationen

Spezifikationen

  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    1 kg

Spezifikationen

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.