Natriumiodid
Glass bottle for solids, 250 g
Artikelnr. ROTH8783.1
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
- CAS Nummer:7681-82-5
- Formel:NaI
- MDL-Nummer:MFCD00003532
- Molekulargewicht:149.89 g/mol
- Merck-Index:13,08705
- Siedepunkt:1300 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:662 °C
- Dichte:3,67 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:231-679-3
- UN:3077
- ADR:9,III
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:250 g
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



