AuftragsverfolgungKontakt
Iod
Iod
Glasflasche für Feststoffe, 1 kg
Artikelnr. ROTH7935.2
Gesundheit
Reizend
Umwelt
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Iod
Artikelnr. ROTH7935.2
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  7553-56-2
Iod
Glasflasche für Feststoffe, 1 kg
CAS Nummer:  7553-56-2
Preis
529,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:7553-56-2
  • Formel:I₂
  • MDL-Nummer:MFCD00011355
  • Molekulargewicht:253.81 g/mol
  • Merck-Index:13,05036
  • Siedepunkt:184,3 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:114 °C
  • Dichte:4,9 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:231-442-4
  • UN:3495
  • ADR:8,III
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    1 kg
Spezifikationen