Iod
Glasflasche für Feststoffe, 250 g
Artikelnr. ROTH7935.1
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Springe zu:
Product Details & Documents
- CAS Nummer:7553-56-2
- Formel:I₂
- MDL-Nummer:MFCD00011355
- Molekulargewicht:253.81 g/mol
- Merck-Index:13,05036
- Siedepunkt:184,3 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:114 °C
- Dichte:4,9 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:231-442-4
- UN:3495
- ADR:8,III
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:250 g
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



