AuftragsverfolgungKontakt
Ammoniumacetat | Avantor
Ammoniumacetat
Glasflasche für Feststoffe, 500 g
Artikelnr. ROTH7869.2
Reizend
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Ammoniumacetat
Artikelnr. ROTH7869.2
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  631-61-8
Ammoniumacetat
Ammoniumacetat
Glasflasche für Feststoffe, 500 g
CAS Nummer:  631-61-8
Preis
47,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Acetic acid ammonium salt
  • CAS Nummer:631-61-8
  • Formel:H₃CCOONH₄
  • MDL-Nummer:MFCD00013066
  • Molekulargewicht:77.08 g/mol
  • Merck-Index:13,00495
  • Schmelzpunkt:114 °C
  • Dichte:1,17 g/cm³ (20 °C)
  • Blitzpunkt:136 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:211-162-9
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    500 g
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.