AuftragsverfolgungKontakt
Ammoniumacetat
Ammoniumacetat
Glasflasche für Feststoffe, 1 kg
Catalog # ROTH7869.1
Irritant
Marketsource
Supplier:   Roth Carl
Ammoniumacetat
Catalog # ROTH7869.1
Supplier:  Roth Carl
Marketsource
CAS Number:  631-61-8
Ammoniumacetat
Ammoniumacetat
Glasflasche für Feststoffe, 1 kg
CAS Number:  631-61-8
Price
71,70 €
Log in for availability
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyms:  Acetic acid ammonium salt
  • CAS Number:631-61-8
  • Formula:H₃CCOONH₄
  • MDL Number:MFCD00013066
  • Molecular Weight:77.08 g/mol
  • Merck Index:13,00495
  • Melting Pt:114 °C
  • Density:1,17 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:136 °C
  • Storage Temperature:Raumtemperatur
  • EINECS:211-162-9
Specifications
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    1 kg