Polyethylenglycol 2.000
Glasflasche für Feststoffe, 1 kg
Artikelnr. ROTH0154.1
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: PEG 2000, Ethylene glycol polymer 2000, PEG 2,000, Ethylene glycol polymer average Mn 2000
- CAS Nummer:25322-68-3
- Formel:H(OCH₂CH₂)nOH
- MDL-Nummer:MFCD00081839
- Molekulargewicht:2000 g/mol
- Schmelzpunkt:49…52 °C
- Dichte:1,21 g/cm³ (20 °C)
- Blitzpunkt:250 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:500-038-2
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:1 kg
Spezifikationen
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



