Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Polyethylenglycol 400 | Avantor

Polyethylenglycol 400

Glasflasche, 1 L
Artikelnr. ROTH0144.1
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Polyethylenglycol 400
Artikelnr. ROTH0144.1
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  25322-68-3
Polyethylenglycol 400

Glasflasche, 1 L

CAS Nummer:  25322-68-3
Preis
41,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonyme:  PEG 400
  • CAS Nummer:25322-68-3
  • Formel:H(OCH₂CH₂)nOH
  • MDL-Nummer:MFCD00081839
  • Molekulargewicht:400 g/mol
  • Siedepunkt:∼250 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:4…8 °C
  • Dichte:1,13 g/cm³ (20 °C)
  • Blitzpunkt:245 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:500-038-2
Spezifikationen

Spezifikationen

  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 L

Spezifikationen

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.