AuftragsverfolgungKontakt
Triethylamin
Glasflasche, 1 L
  ROTHX875.3
Marketsource
 :   Roth Carl
Triethylamin
  ROTHX875.3
 :  Roth Carl
Marketsource
 :  121-44-8
Triethylamin
Triethylamin
Glasflasche, 1 L
 :  121-44-8
39,40 €
1 * 1 L
 :  (Diethylamino)ethane, TEA
  •  :121-44-8
  •  :(C₂H₅)₃N
  •  :MFCD00009051
  •  :101.19 g/mol
  •  :13,09740
  •  :90 °C (1013 hPa)
  •  :–115 °C
  •  :0,729 g/cm³ (20 °C)
  •  :–11 °C
  •  :Raumtemperatur
  •  :204-469-4
  •  :1296
  •  :3,II
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 L