AuftragsverfolgungKontakt
Triethylamin
Glasflasche, 500 mL
Artikelnr. ROTHX875.2
Entzündlich
Ätzend
Reizend
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Triethylamin
Artikelnr. ROTHX875.2
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  121-44-8
Triethylamin
Triethylamin
Glasflasche, 500 mL
CAS Nummer:  121-44-8
Preis
24,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Synonyme:  (Diethylamino)ethane, TEA
  • CAS Nummer:121-44-8
  • Formel:(C₂H₅)₃N
  • MDL-Nummer:MFCD00009051
  • Molekulargewicht:101.19 g/mol
  • Merck-Index:13,09740
  • Siedepunkt:90 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:–115 °C
  • Dichte:0,729 g/cm³ (20 °C)
  • Blitzpunkt:–11 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:204-469-4
  • UN:1296
  • ADR:3,II
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    500 mL
Spezifikationen