Ammoniaklösung 30 - 33%
Glass bottle, 1 L
Artikelnr. ROTHP093.1
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: Ammonia aqueous, Ammonium hydroxide solution, Ammonium hydroxide, Ammonia water
- CAS Nummer:1336-21-6
- Formel:NH₃
- MDL-Nummer:MFCD00066650
- Molekulargewicht:35.05 g/mol
- Siedepunkt:32…37,7 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:–60…–57,5 °C
- Dichte:0,88…0.91 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:215-647-6
- UN:2672
- ADR:8,III
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glass bottle
- VE:1 L