Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Trifluoressigsäure | Avantor

Trifluoressigsäure

Glasflasche, 500 mL
Artikelnr. ROTHP088.2
Ätzend
Reizend
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Trifluoressigsäure
Artikelnr. ROTHP088.2
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  76-05-1
Trifluoressigsäure
Trifluoressigsäure

Glasflasche, 500 mL

CAS Nummer:  76-05-1
Preis
483,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Synonyme:  TFA
  • CAS Nummer:76-05-1
  • Formel:C₂HF₃O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00004169
  • Molekulargewicht:114.02 g/mol
  • Merck-Index:13,09754
  • Siedepunkt:71,8 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:–15 °C
  • Dichte:1,490 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-929-3
  • UN:2699
  • ADR:8,I
Spezifikationen

Spezifikationen

  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    500 mL

Spezifikationen

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.