AuftragsverfolgungKontakt
ortho-Borsäure | Avantor
ortho-Borsäure
25 kg
Artikelnr. ROTHP010.5
Gesundheit
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
ortho-Borsäure
Artikelnr. ROTHP010.5
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  10043-35-3
ortho-Borsäure
ortho-Borsäure
25 kg
CAS Nummer:  10043-35-3
Preis
861,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
  • CAS Nummer:10043-35-3
  • Formel:B(OH)₃
  • MDL-Nummer:MFCD00011337
  • Molekulargewicht:61.83 g/mol
  • Merck-Index:13,01326
  • Siedepunkt:185 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:160 °C
  • Dichte:1,44 g/cm³ (25 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:233-139-2
  • REACH:01-2119486683-25
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    25 kg