AuftragsverfolgungKontakt
Lugolsche Lösung
Glasflasche, 1 L
Artikelnr. ROTHN052.2
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Lugolsche Lösung
Artikelnr. ROTHN052.2
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  
Lugolsche Lösung
Glasflasche, 1 L
CAS Nummer:  
Preis
51,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Product Details & Documents
  • Dichte:1,01 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 L
Spezifikationen