AuftragsverfolgungKontakt
Wasser | Avantor
Wasser
Glasflasche, 1 L
Artikelnr. ROTHT143.3
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Wasser
Artikelnr. ROTHT143.3
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  7732-18-5
Wasser
Glasflasche, 1 L
CAS Nummer:  7732-18-5
Preis
55,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonyme:  Hydrogen oxide
  • CAS Nummer:7732-18-5
  • Formel:H₂O
  • MDL-Nummer:MFCD00011332
  • Molekulargewicht:18.02 g/mol
  • Merck-Index:13,10098
  • Siedepunkt:100 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:0 °C
  • Dichte:1 g/cm³ (4 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:231-791-2
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 L
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.