Wasser
Glasflasche, 250 mL
Artikelnr. ROTHT143.1
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: Hydrogen oxide
- CAS Nummer:7732-18-5
- Formel:H₂O
- MDL-Nummer:MFCD00011332
- Molekulargewicht:18.02 g/mol
- Merck-Index:13,10098
- Siedepunkt:100 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:0 °C
- Dichte:1 g/cm³ (4 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:231-791-2
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche
- VE:250 mL