AuftragsverfolgungKontakt
Terpentinöl
10 L
  ROTHT139.3
Marketsource
 :   Roth Carl
Terpentinöl
  ROTHT139.3
 :  Roth Carl
Marketsource
 :  8006-64-2
Terpentinöl
10 L
 :  8006-64-2
550,00 €
1 * 10 L
 :  Oil of turpentine, Fir oil, Turpentine, Turpentine, Rectified, Pine oil, L-Turpentine
  •  :8006-64-2
  •  :MFCD00147790
  •  :153…175 °C (1013 hPa)
  •  :–60…–50 °C
  •  :0,854…0.868 g/cm³ (25 °C)
  •  :35 °C
  •  :232-350-7
  •  :1299
  •  :3,III
  • VE:
    10 L