AuftragsverfolgungKontakt
Terpentinöl | Avantor
Terpentinöl
Glass bottle, 2,5 L
Artikelnr. ROTHT139.2
Entzündlich
Gesundheit
Reizend
Umwelt
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Terpentinöl
Artikelnr. ROTHT139.2
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  8006-64-2
Terpentinöl
Glass bottle, 2,5 L
CAS Nummer:  8006-64-2
Preis
182,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synonyme:  Oil of turpentine, Fir oil, Turpentine, Turpentine, Rectified, Pine oil, L-Turpentine
  • CAS Nummer:8006-64-2
  • MDL-Nummer:MFCD00147790
  • Siedepunkt:153…175 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:–60…–50 °C
  • Dichte:0,854…0.868 g/cm³ (25 °C)
  • Blitzpunkt:35 °C
  • EINECS:232-350-7
  • UN:1299
  • ADR:3,III
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle
  • VE:
    2,5 L
Spezifikationen