Capillary pipettes, disposable, ringcaps®
Capillary pipettes, disposable, 100/200 µl, with two markings, 125 mm
Artikelnr. ROTHA767.1
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Springe zu:
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3. These disposable capillary pipettes are autoclavable and come with a certificate of conformity.
- Not heparinised
- With ring mark
- Tolerance to 5 µl 0,3%, 0,25%
- Variation coefficient to 5 µl 0,60 %, from 10 µl 0,50%
Zertifizierung: DIN ISO 7550; CE marked according to IVD 98/79 EG.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Capillary pipettes, disposable, 100/200 µl, with two markings
- Länge:125 mm
- Seq:11
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.