AuftragsverfolgungKontakt
Quecksilber | Avantor
Quecksilber
Glass bottle for solids, 1 kg
Artikelnr. ROTH7594.1
Giftig
Gesundheit
Umwelt
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Quecksilber
Artikelnr. ROTH7594.1
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  7439-97-6
Quecksilber
Glass bottle for solids, 1 kg
CAS Nummer:  7439-97-6
Preis
269,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:7439-97-6
  • Formel:Hg
  • MDL-Nummer:MFCD00011035
  • Molekulargewicht:200.59 g/mol
  • Merck-Index:13,05925
  • Siedepunkt:356,5 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:–39 °C
  • Dichte:13,54 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:231-106-7
  • UN:2809
  • ADR:8,III
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    1 kg