Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Acetonitril

Kunststoffflasche, 2,5 L
Artikelnr. ROTH7330.2
Entzündlich
Reizend
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Acetonitril
Artikelnr. ROTH7330.2
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  75-05-8
Acetonitril
Acetonitril

Kunststoffflasche, 2,5 L

CAS Nummer:  75-05-8
Preis
107,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synonyme:  Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
  • CAS Nummer:75-05-8
  • Formel:H₃CCN
  • MDL-Nummer:MFCD00001878
  • Molekulargewicht:41.05 g/mol
  • Merck-Index:13,00071
  • Siedepunkt:81,6 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:–45,7 °C
  • Dichte:0,782 g/cm³ (20 °C)
  • Blitzpunkt:2 °C (geschlossener Tiegel)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-835-2
  • UN:1648
  • ADR:3,II
  • REACH:01-2119471307-38
Spezifikationen

Spezifikationen

  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • VE:
    2,5 L
  • Cat. No.:
    ROTH7330.2
  • Umweltzertifizierung:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
  • Umweltfreundlichkeit:
    Unbedenklicher für Mensch und Umwelt

Spezifikationen

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.