Acetonitril
Glasflasche, 1 L
Artikelnr. ROTH7330.1
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
- CAS Nummer:75-05-8
- Formel:H₃CCN
- MDL-Nummer:MFCD00001878
- Molekulargewicht:41.05 g/mol
- Merck-Index:13,00071
- Siedepunkt:81,6 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:–45,7 °C
- Dichte:0,782 g/cm³ (20 °C)
- Blitzpunkt:2 °C (geschlossener Tiegel)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-835-2
- UN:1648
- ADR:3,II
- REACH:01-2119471307-38
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche
- VE:1 L
- Cat. No.:ROTH7330.1
- Umweltzertifizierung:Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
- Umweltfreundlichkeit:Unbedenklicher für Mensch und Umwelt